4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302346-1G PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA 182 EUR
APOSPC302346-1G APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398472
CAS nummer: 853771-91-2