4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 139 EUR
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Smeltpunt: 50…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832301
CAS nummer: 1000555-32-7