5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 158 EUR
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519357
CAS nummer: 874821-52-0