5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 103 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519336
CAS nummer: 1092460-86-0