5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acrylic acid
PC302360-1G PC302360-5G PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA 89.2 EUR
APOSPC302360-1G APOSPC302360-5G APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03002811
CAS nummer: 157518-45-1