5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660296
CAS nummer: 886502-86-9