5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302363-1G PC302363-5G PC302363-250MG
APOSPC302363-1GEA 337 EUR
APOSPC302363-1G APOSPC302363-5G APOSPC302363-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832358
CAS nummer: 1017779-30-4
UN: 2735
ADR: 8,III