6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302367-25G PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-25GEA 0 EUR
APOSPC302367-25G APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
Smeltpunt: 95…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115946
CAS nummer: 112641-64-2