6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302368-25G PC302368-5G PC302368-1G
APOSPC302368-25GEA 419 EUR
APOSPC302368-25G APOSPC302368-5G APOSPC302368-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115947
CAS nummer: 886499-58-7