6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₄F₄O
MW: 206.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201035
CAS nummer: 1373920-97-8