(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302373-1G PC302373-5G PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA 93.5 EUR
APOSPC302373-1G APOSPC302373-5G APOSPC302373-25G
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660319
CAS nummer: 886503-70-4