(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302376-1G PC302376-5G PC302376-10G
APOSPC302376-1GEA 149 EUR
APOSPC302376-1G APOSPC302376-5G APOSPC302376-10G
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115939
CAS nummer: 886499-32-7