2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 583 EUR
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519344
CAS nummer: 134741-65-4