2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302379-5G PC302379-10G PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA 205 EUR
APOSPC302379-5G APOSPC302379-10G APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743917
CAS nummer: 25922-41-2