2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 131 EUR
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₅BrClFO
Smeltpunt: 40…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115952
CAS nummer: 222712-93-8