2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 106 EUR
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201046
CAS nummer: 1373920-85-4