3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 65.8 EUR
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095197
CAS nummer: 83279-38-3