3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 122 EUR
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 158…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972755
CAS nummer: 115754-20-6