3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 149 EUR
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398589
CAS nummer: 1261750-58-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable