(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 373 EUR
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660348
CAS nummer: 886761-73-5