4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 127 EUR
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258699
CAS nummer: 1017779-55-3