4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302413-5G PC302413-1G
APOSPC302413-5GEA 342 EUR
APOSPC302413-5G APOSPC302413-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₉F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201070
CAS nummer: 1373921-00-6