4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302414-1G
PC302414-250MG
PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA
239
EUR
APOSPC302414-1G
APOSPC302414-250MG
APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule:
C₁₀H₈F₄O₂ MW: 236.16 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22201074 CAS nummer: 1373920-82-1 |