5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 214 EUR
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412204
CAS nummer: 90381-07-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable