2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302419-1G PC302419-5G PC302419-10G
APOSPC302419-1GEA 129 EUR
APOSPC302419-1G APOSPC302419-5G APOSPC302419-10G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832363
CAS nummer: 1017779-42-8
UN: 3261
ADR: 8,II