2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 80.4 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832329
CAS nummer: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III