2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302422-1G PC302422-5G PC302422-250MG
APOSPC302422-1GEA 179 EUR
APOSPC302422-1G APOSPC302422-5G APOSPC302422-250MG
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Smeltpunt: 236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371965
CAS nummer: 1218228-20-6