2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 176 EUR
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832274
CAS nummer: 1017777-86-4