2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 205 EUR
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115878
CAS nummer: 79544-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III