α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302429-10G
PC302429-5G
PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA
374
EUR
APOSPC302429-10G
APOSPC302429-5G
APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene
Formule:
C₇H₄BrCl₂F MW: 257.92 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115873 CAS nummer: 886497-51-4 |