2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 208 EUR
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Smeltpunt: 260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832370
CAS nummer: 1256482-63-9