2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 368 EUR
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Smeltpunt: 195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258905
CAS nummer: 178974-97-5