2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 52.6 EUR
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.55 g/mol
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448325
CAS nummer: 2613-32-3