2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302443-10G PC302443-5G PC302443-1G
APOSPC302443-10GEA 74.6 EUR
APOSPC302443-10G APOSPC302443-5G APOSPC302443-1G
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246270
CAS nummer: 395675-23-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III