2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302444-1G PC302444-5G
APOSPC302444-1GEA 40.9 EUR
APOSPC302444-1G APOSPC302444-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393805
CAS nummer: 1261779-40-1