(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302447-1G PC302447-5G PC302447-10G
APOSPC302447-1GEA 161 EUR
APOSPC302447-1G APOSPC302447-5G APOSPC302447-10G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832268
CAS nummer: 1017777-68-2