2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 453 EUR
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169.59 g/mol
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660169
CAS nummer: 886500-98-7