2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302449-1G PC302449-5G PC302449-10G
APOSPC302449-1GEA 137 EUR
APOSPC302449-1G APOSPC302449-5G APOSPC302449-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258721
CAS nummer: 1017779-86-0