2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 292 EUR
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrF₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652507
CAS nummer: 1240257-17-3
UN: 3265
ADR: 8,III