2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 117 EUR
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201033
CAS nummer: 1373920-67-2