2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302458-5G PC302458-1G
APOSPC302458-5GEA 117 EUR
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201034
CAS nummer: 1373920-90-1