2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G
PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA
285
EUR
APOSPC302459-1G
APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule:
C₉H₇F₄NO MW: 221.15 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19687194 CAS nummer: 1323966-43-3 |