2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302471-1G PC302471-5G
APOSPC302471-1GEA 161 EUR
APOSPC302471-1G APOSPC302471-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399698
CAS nummer: 1261444-86-3