2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302472-5G PC302472-1G
APOSPC302472-5GEA 291 EUR
APOSPC302472-5G APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399706
CAS nummer: 195622-40-3