2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302473-1G PC302473-5G
APOSPC302473-1GEA 161 EUR
APOSPC302473-1G APOSPC302473-5G
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-5-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201059
CAS nummer: 1435806-20-4