2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302475-1G PC302475-5G PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA 161 EUR
APOSPC302475-1G APOSPC302475-5G APOSPC302475-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832285
CAS nummer: 1000513-69-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III