3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302483-1G PC302483-5G
APOSPC302483-1GEA 117 EUR
APOSPC302483-1G APOSPC302483-5G
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 377083-80-2