3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 117 EUR
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832369
CAS nummer: 1017779-56-4