3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302488-1G PC302488-5G
APOSPC302488-1GEA 117 EUR
APOSPC302488-1G APOSPC302488-5G
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519343
CAS nummer: 1092461-00-1