3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302495-5G PC302495-10G PC302495-1G
APOSPC302495-5GEA 137 EUR
APOSPC302495-5G APOSPC302495-10G APOSPC302495-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₄Cl₂FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025384
CAS nummer: 916420-64-9